SU860049
Headspace vial, beveled top, rounded bottom
volume 20 mL, clear glass vial, O.D. × H × I.D. 23 mm × 75.5 mm × 12.5 mm, for use with PerkinElmer, pkg of 100 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Prodotti consigliati
Materiali
clear glass vial
round bottom
Descrizione
beveled finish
Caratteristiche
closure type crimp top vial
Confezionamento
pkg of 100 ea
D.E. × alt. × D.I.
23 mm × 75.5 mm × 12.5 mm
Volume
20 mL
Raccordi
thread for 20 mm
Compatibilità
for use with PerkinElmer
Categorie correlate
Descrizione generale
Headspace vial, beveled top, rounded bottom is a clear glass vial, which can be used with CTC autosampler (Combi PAL).
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SU860049 | 4061837328619 |
SU860049-SAMPLE |