05-1923
Anti-phospho-Threonine Antibody, clone 20H6.1
clone 20H6.1, from mouse
Sinonimo/i:
Threonine
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
20H6.1, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
vertebrates (based on 100% sequence homology), all
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pThr)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunocytochemistry Analysis: 1:500 dilution from a previous lot detected Threonine in A431, NIH/3T3, and HeLa cells.
Signaling
General Post-translation Modification
Qualità
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Threonine on 10 µg of calyculin/okadaic acid treated and untreated A431 cell lysates.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Calyculin/okadaic acid treated and untreated A431 cell lysates.
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1