05-1000X
Anti-Phosphoserine Antibody, clone 4A4
clone 4A4, Upstate®, from mouse
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4A4, monoclonal
Reattività contro le specie
vertebrates
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
General Post-translation Modification
Qualità
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
For maximum recovery of the product, centrifuge the original vial prior to removing the cap. If the product has accidentally been frozen and thawed, spin it at 13,000 x g for 10 minutes at 2-8°C.
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2