Documenti fondamentali
SU860065
Supelco
Headspace vial, beveled top, rounded bottom
volume 5 mL, beveled finish clear glass, O.D. × H × I.D. 22 mm × 38.2 mm × 12.5 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiali
beveled finish clear glass
round bottom
Caratteristiche
closure type crimp top vial
Confezionamento
pkg of 100 ea
D.E. × alt. × D.I.
22 mm × 38.2 mm × 12.5 mm
Volume
5 mL
Raccordi
for crimp seal
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SU8600654061832324869
SU860065-SAMPLE