PHR1488
Quercetin
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Quercetin hydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to Ph. Eur. Y0001009
traceable to USP 1592409
Famiglia di API
quercetin
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 1 g
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[H]O[H].Oc1cc(O)c2C(=O)C(O)=C(Oc2c1)c3ccc(O)c(O)c3
InChI
1S/C15H10O7.H2O/c16-7-4-10(19)12-11(5-7)22-15(14(21)13(12)20)6-1-2-8(17)9(18)3-6;/h1-5,16-19,21H;1H2
OKXFBEYCJRMINR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Quercetin may be used as a pharmaceutical reference standard for the analysis of the analyte in biological samples and pharmaceutical formulations by high performance liquid chromatography (HPLC) and spectrophotometric methods.
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)