Documenti fondamentali
58201
Supelco
SUPELCOSIL LC-Diol (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Sinonimo/i:
SUPELCOSIL LC-DIOL 5UM 25CMX4.6MM HPLC COLUMN
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
Nome del prodotto
SUPELCOSIL LC-Diol HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
agenzia
suitable for USP L20
Caratteristiche
endcapped: no
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
SUPELCOSIL
Grado di funzionalizzazione
3.5% carbon loading
Parametri
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
25 cm × 4.6 mm
Area superficiale
170 m2/g
Copertura della superficie
surface coverage 3.8 μmol/m2
Matrice
silica gel, spherical particle platform
Gruppo funzionale matrice
diol phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
120 Å pore size
Intervallo di pH
2-7.5
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Descrizione generale
LC-Diol columns can be used to separate proteins by gel filtration chromatography. When operated with an aqueous buffer, the diol phase can effectively shield the silica surface from interacting with proteins. A well-known use of diol columns, under normal phase conditions, is the separation of steroids and sterols.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Precolonna
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Prodotti correlati
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
STOT SE 2 Inhalation
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)