1.50836
LiChrospher® 100 DIOL (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 4 mm, LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
Sinonimo/i:
TM=["LiChrospher"] Diol TM=["LICHROCART"] cartridge for HPLC
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
LiChrospher® 100 DIOL (5 µm) LiChroCART™ 250-4, suitable for HPLC
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L20
Nome Commerciale
LiChrospher®
Caratteristiche
endcapped: no
Parametri
250 bar pressure
60 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
Lungh. × diam. int. colonna
25 cm × 4 mm
Area superficiale
350 m2/g
Matrice
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
Diol bonding phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
100 Å pore size
Intervallo di pH d’impiego
2-7.5
Tecnica di separazione
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
Temperatura di conservazione
no temp limit
Descrizione generale
Risultati analitici
Theoretical Plates (N/m) (2-Nitrotoluene): ≥ 40000
Symmetry (2-Nitrotoluene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (2-Nitrotoluene): 0.5 - 1.5