58295
SUPELCOSIL™ LC-Si (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Prodotti consigliati
product name
SUPELCOSIL™ LC-Si HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
agenzia
suitable for USP L3
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
SUPELCOSIL™
Parametri
≤70 °C temp. limit
400 bar pressure (5801 psi)
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
25 cm × 4.6 mm
Area superficiale
170 m2/g
Matrice
silica gel, spherical particle platform
Gruppo funzionale matrice
silica phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
120 Å pore size
Intervallo di pH
2-7.5
applicazioni
food and beverages
Compatibilità
mode of use normal phase HPLC
Tecnica di separazione
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Note legali
Precolonna
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?