Key Documents
505374
Supelco
Tubo Supelclean per LC SPE con silice
bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pk of 30
About This Item
Codice UNSPSC:
41115712
Materiali
PE frit
polypropylene hardware
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Supelclean
Composizione
bed wt., 500 mg
Confezionamento
pk of 30
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Area superficiale
475 m2/g
Volume
6 mL
Matrice
silica gel base material (irregularly shaped)
Gruppo funzionale matrice
silica bonding
Dimensione particelle
45 μm
Dimensione pori
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
normal phase
Descrizione generale
Supelclean LC-Si SPE Tube is used to adsorb moderately polar to polar compounds from nonaqueous samples.
Note legali
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Zhihui Feng et al.
Food chemistry, 285, 347-354 (2019-02-25)
Tea aroma is determined by the nature of the plant, the production processes, and many other factors influencing its formation and release. The objective of this study was to investigate the impact of manufacturing processes on the aroma composition of