Key Documents
54046-U
Supelco
Tubo Supelclean per LC SPE con silice
glass hardware, PTFE frit, bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pk of 30
Sinonimo/i:
PK30 Supelclean LC-SI 6ML/500MG GLASS SPE TUBE
About This Item
Codice UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
Materiali
PTFE frit
glass hardware
Livello qualitativo
Composizione
bed wt., 500 mg
Confezionamento
pk of 30
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Area superficiale
475 m2/g
Volume
6 mL
Matrice
silica gel base material (irregularly shaped)
Gruppo funzionale matrice
silica bonding
Dimensione particelle
45 μm
Dimensione pori
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
normal phase
Note legali
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)