504394
Tubo SPE vuoto in vetro con fritta in PTFE, porosità da 20 μm
volume 6 mL, pk of 24
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
Prodotti consigliati
Materiali
glass tube
Livello qualitativo
Confezionamento
pk of 24
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Volume
6 mL
applicazioni
food and beverages
Categorie correlate
Descrizione generale
L′apparecchio per estrazione in fase solida usa flaconcini o provette di vetro per la raccolta e la concentrazione dei campioni. Alcuni assorbenti necessitano di un grande volume di desorbimento anziché di piccole cartucce SPE e in questi casi sono state usati i tubi SPE.
Caratteristiche e vantaggi
Tubi in vetro inerte, fritte in PTFE
- Riducono le interferenze e la contaminazione delle miscele di reazione
- Resistenti ai solventi aggressivi e alle soluzioni chimiche
- La porosità delle fritte a flusso elevato consente il risciacquo per gravità o rapido per aspirazione
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Moira McCarthy et al.
Toxicon : official journal of the International Society on Toxinology, 108, 202-209 (2015-10-21)
Active and passive sampling methods were employed over a four-month period, at a site off the South-West coast of Ireland, to characterise the occurrence of cyclic imines in the water column. The marine toxins 13-desmethyl-SPXC, 20-methyl SPXG toxins and pinnatoxin
Nigel J.K. Simpson
Solid-Phase Extraction: Principles, Techniques, and Applications, 445-445 (2010)