Documenti fondamentali
504343
Supelco
SPE Tube Cap (encloses top of SPE tubes)
solid PTFE, for use with 6mL glass SPE tube, pk of 24
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
Materiali
solid PTFE
Confezionamento
pk of 24
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
applicazioni
food and beverages
Compatibilità
for use with 6mL glass SPE tube
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)