Documenti fondamentali
93981
Supelco
Diol-functionalized Silica gel Chromatography Media
spherical, 200-360 mesh
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
23201100
NACRES:
NB.21
Nome del prodotto
Diol-functionalized silica gel spherical,
Grado
standard
Livello qualitativo
Stato
powder
Composizione
carbon content, 4.0-7.0%
tecniche
LPLC: suitable
Area superficiale
~300 m2/g
Matrice
Silica
Gruppo funzionale matrice
diol-functionalized silica
Dimensione particelle
40-75 μm
Dimensione pori
110 Å pore size
Tecnica di separazione
hydrophilic interaction (HILIC)
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
STOT SE 2 Inhalation
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)