60757
C₁₈-Reversed Phase Silica Gel Chromatography Media
230-400 mesh, fully endcapped
Sinonimo/i:
Reversed phase silica gel 90 C18
About This Item
product name
Silica gel 90 C18-Reversed phase, for column chromatography, fully endcapped
Grado
for column chromatography
Livello qualitativo
Forma fisica
gel form
Qualità
fully endcapped
tecniche
LPLC: suitable
Area superficiale
400 m2/g
Copertura della superficie
max. surface coverage (C) 17‑18% ±4 μmol/m2
Matrice
Silica
Gruppo funzionale matrice
C18 phase
Dimensione particelle
230-400 mesh
40-63 μm
Dimensione pori
90 Å pore size
Tecnica di separazione
reversed phase
Applicazioni
for reversed phase and ion pair chromatography
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?