Documenti fondamentali
T8802
Sigma-Aldrich
Tripsina
TPCK Treated, essentially salt-free, lyophilized powder, ≥10,000 BAEE units/mg protein
About This Item
Numero CAS:
Classificazione EC (Enzyme Commission):
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
Origine biologica
bovine pancreas
Livello qualitativo
Sterilità
aseptically filled
Stato
essentially salt-free, lyophilized powder
Attività specifica
≥10,000 BAEE units/mg protein
PM
23.8 kDa
Composizione
protein, ≥95%
Solubilità
hydrochloric acid: soluble 1 mM, clear
Attività estranea
Chymotrypsin ≤0.1 BTEE units/mg protein
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
The trypsin molecule has two domains: one is related to the enzyme active site and the tryptophan residues; the other is related to the 8-anilinonaphthalene-1-sulfonate binding.
Applicazioni
Per la digestione di peptidi con la tripsina, utilizzare un rapporto compreso all′incirca tra 1:100 e 1:20 per tripsina:peptide. L′impiego tipico di questo prodotto consiste nella rimozione delle cellule aderenti da una superficie di coltura. La concentrazione di tripsina necessaria per staccare le cellule dal relativo substrato dipende principalmente dal tipo di cellule e dall′età della coltura. Le tripsine sono state adoperate anche per la ri-sospensione delle cellule durante la coltura cellulare, nella ricerca proteomica per la digestione delle proteine e in varie digestioni in gel. Ulteriori applicazioni comprendono la valutazione della cristallizzazione con tecniche basate su membrana e l′impiego in uno studio per stabilire se i tassi e la resa del folding proteico possono essere limitati dalla presenza di trappole cinetiche.
Trypsin can be used to release adherent cells from tissue culture plates for passaging. Trypsin has been used in a study to assess the effects of macromolecular crowding on the structural stability of human α-lactalbumin. Trypsin has also been used in a study to investigate BN-PAGE analysis of Trichoderma harzianum secretome.
Azioni biochim/fisiol
La tripsina scinde i peptidi sul lato C-terminale dei residui di lisina e arginina. La velocità di idrolisi di questa reazione viene rallentata se su uno dei lati del sito di scissione è presente un residuo acido. L′idrolisi si arresta se sul lato carbossile del sito di scissione è presente un residuo di prolina. Il pH ottimale per l′attività della tripsina è 7-9. La tripsina può anche scindere i legami esterei e ammidici dei derivati sintetici degli amminoacidi. L′EDTA viene aggiunto alle soluzioni di tripsina come agente chelante che neutralizza gli ioni di calcio e magnesio che oscurano i legami peptidici su cui agisce la tripsina. La rimozione di questi ioni aumenta l′attività enzimatica.
Gli inibitori delle serin proteasi, tra cui ad esempio DFP, TLCK, APMSF, AEBSEF e aprotinina, inibiscono la tripsina.
Definizione di unità
Un′unità BAEE produce una A253 di 0,001 al minuto a pH 7,6 a 25°C usando il BAEE come substrato.
One BAEE unit will produce a ΔA253 of 0.001 per min at pH 7.6 at 25 °C using BAEE as substrate. Reaction volume = 3.2 ml (1 cm light path).
Nota sulla preparazione
TPCK treated
Risultati analitici
Protein determined by E1%/280
Altre note
View more information on trypsin at www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
John C Tran et al.
Analytical chemistry, 80(5), 1568-1573 (2008-01-31)
Although well-established as a technique for protein purification, the application of continuous elution tube gel electrophoresis to proteome fractionation remains problematic. Difficulties associated with sample collection, particularly at the high mass range or at low sample loadings, continue to plague
Hang Lin et al.
Journal of separation science, 42(11), 1980-1989 (2019-04-05)
A novel strategy was successfully developed for screening trypsin inhibitors in traditional Chinese medicines based on monolithic capillary immobilized enzyme reactors combined with liquid chromatography-tandem mass spectrometry. Organic polymer based monolithic enzyme reactors were firstly prepared by covalently bonding trypsin
Adelson Joel da Silva et al.
Proteomics, 12(17), 2729-2738 (2012-06-30)
Plant cell wall-degrading enzymes produced by microorganisms possess important biotechnological applications, including biofuel production. Some anaerobic bacteria are able to produce multienzymatic complexes called cellulosomes while filamentous fungi normally secrete individual hydrolytic enzymes that act synergistically for polysaccharide degradation. Here
De-Lin Zhang et al.
Acta biochimica et biophysica Sinica, 44(8), 703-711 (2012-06-28)
The folding of protein, an important process for protein to fulfill normal functions, takes place in crowded physiological environments. α-Lactalbumin, as a model system for protein-folding studies, has been used extensively because it can form stable molten globule states under
A E M Jørgensen et al.
Osteoarthritis and cartilage, 30(6), 886-895 (2022-04-01)
Cartilage collagen has very limited repair potential, though some turnover and incorporation has not been fully excluded. We aim to determine the regional turnover of human osteoarthritis cartilage. Patients scheduled for knee joint replacement surgery due to osteoarthritis were recruited