M6159
α2-Macroglobulin from human plasma
BioUltra, ≥98% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
α2-M
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human plasma
Livello qualitativo
Nome Commerciale
BioUltra
Saggio
≥98% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized powder
PM
~720 kDa (four glycoprotein subunits)
Composizione
Protein, 15-30% biuret
tecniche
inhibition assay: suitable
Solubilità
water: soluble 10 mg protein/mL, clear, colorless
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... A2M(2)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Stato fisico
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Enzyme Explorer Product Application Index for Elastase. Leukocyte elastase is a 29KDa serine endoprotease of the Proteinase S1 Family. It exists as a single 238 amino acid-peptide chain with four disulfide bonds.
Papain is a cysteine protease of the peptidase C1 family. Papain consists of a single polypeptide chain with three disulfide bridges and a sulfhydryl group necessary for activity of the enzyme.