Key Documents
E3876
Sigma-Aldrich
N-etilmaleimide
crystalline, ≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
NEM
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H7NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
125.13
Beilstein:
112448
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic (organic)
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
crystalline
Condizioni di stoccaggio
(Tightly closed. Dry. Keep in a well-ventilated place. )
tecniche
activity assay: suitable
co-immunoprecipitation (co-IP): suitable
immunoblotting: suitable
Colore
white to faint yellow
P. eboll.
210 °C (lit.)
Punto di fusione
43-46 °C (lit.)
Solubilità
ethanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faint yellow or tan
Compatibilità
suitable for Western blot
applicazioni
life science and biopharma
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCN1C(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C6H7NO2/c1-2-7-5(8)3-4-6(7)9/h3-4H,2H2,1H3
HDFGOPSGAURCEO-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reagente per la modificazione covalente dei residui di cisteina nelle proteine.
Azioni biochim/fisiol
Agente alchilante sulfidrilico che inattiva la isocitrato deidrogenasi NADP-dipendente e diverse endonucleasi.
Incrementa la corrente dai canali M nativi nei neuroni simpatici e induce l′apertura dei canali KCNQ2, KCNQ4 e KCNQ5.
Nota sulla preparazione
La soluzione di NEM in etanolo at 50 mg/mL è limpida. NEM si dissolve in acqua (>50 mg in 4 mL); tuttavia le soluzioni acquose sono instabili. La velocità dell′idrolisi è di pseudo primo ordine e dipende notevolmente dal pH.
Altre note
Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma di Composti biochimici, compilare questo modulo.
Prodotto comparabile
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
163.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
72.9 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Koichi Tan-No et al.
International review of neurobiology, 85, 191-205 (2009-07-18)
Dynorphins, the endogenous opioid peptides derived from prodynorphin may participate not only in the inhibition, but also in facilitation of spinal nociceptive transmission. However, the mechanism of pronociceptive dynorphin actions, and the comparative potential of prodynorphin processing products to induce
Tatsuki Kurokawa et al.
Biochimica et biophysica acta, 1838(1 Pt B), 382-387 (2013-10-22)
Hv1 (also named, voltage-sensor only protein, VSOP) lacks an authentic pore domain, and its voltage sensor domain plays both roles in voltage sensing and proton permeation. The activities of a proton channel are intrinsic to protomers of Hv1, while Hv1
Dar'ya S Redka et al.
Biochemistry, 52(42), 7405-7427 (2013-09-21)
Muscarinic and other G protein-coupled receptors exhibit an agonist-specific heterogeneity that tracks efficacy and commonly is attributed to an effect of the G protein on an otherwise homogeneous population of sites. To examine this notion, M2 muscarinic receptors were purified
Nicolas Matuszak et al.
Journal of medicinal chemistry, 52(23), 7410-7420 (2009-07-09)
The endocannabinoid 2-arachidonoylglycerol (2-AG) plays a major role in many physiological processes, and its action is quickly terminated via enzymatic hydrolysis catalyzed by monoglyceride lipase (MGL). Regulating its endogenous level could offer therapeutic opportunities; however, few selective MGL inhibitors have
Helen R Stagg et al.
The Journal of cell biology, 186(5), 685-692 (2009-09-02)
The US2 and US11 gene products of human cytomegalovirus promote viral evasion by hijacking the endoplasmic reticulum (ER)-associated degradation (ERAD) pathway. US2 and US11 initiate dislocation of newly translocated major histocompatibility complex class I (MHC I) from the ER to