129585
Maleimide
99%
Sinonimo/i:
2,5-Pyrroledione
Saggio
99%
Stato
powder
Punto di fusione
91-93 °C (lit.)
Gruppo funzionale
maleimide
Stringa SMILE
O=C1NC(=O)C=C1
InChI
1S/C4H3NO2/c6-3-1-2-4(7)5-3/h1-2H,(H,5,6,7)
PEEHTFAAVSWFBL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Maleimide is used as a dienophile in Diels Alder reaction for the synthesis of macromolecules.
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?