B1267
Biotin-maleimide
≥95% (TLC), powder
Sinonimo/i:
N-Biotinoyl-N′-(6-maleimidohexanoyl)hydrazide
Saggio
≥95% (TLC)
Forma fisica
powder
Solubilità
acetic acid: 20 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(CCCCCN1C(=O)C=CC1=O)NNC(=O)CCCC[C@@H]2SC[C@@H]3NC(=O)N[C@H]23
InChI
1S/C20H29N5O5S/c26-15(7-2-1-5-11-25-17(28)9-10-18(25)29)23-24-16(27)8-4-3-6-14-19-13(12-31-14)21-20(30)22-19/h9-10,13-14,19H,1-8,11-12H2,(H,23,26)(H,24,27)(H2,21,22,30)/t13-,14-,19-/m0/s1
VAPZWEFPQRDVHR-NJSLBKSFSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3