H1759
Estere (+)-Biotin N-idrossisuccinimide
≥98% (HPLC), powder
Sinonimo/i:
Estere d-biotin NHS, BNHS., Biotina NHS, Biotinil-N-idrossi-succinimide, Estere (+)-biotin N-succinimidil, N-idrossisuccinimidobiotina, N-succinimidil D-biotinate
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Biotinylations
Colore
white to off-white
Punto di fusione
212 °C
Solubilità
DMF: ≤50 mg/mL (Stable for at least one month in dry DMF)
DMSO: soluble
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(=O)ON3C(=O)CCC3=O)[C@@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C14H19N3O5S/c18-10-5-6-11(19)17(10)22-12(20)4-2-1-3-9-13-8(7-23-9)15-14(21)16-13/h8-9,13H,1-7H2,(H2,15,16,21)/t8-,9-,13-/m0/s1
YMXHPSHLTSZXKH-RVBZMBCESA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- biotinilare Hyb 246-4 nel dosaggio con immunoadsorbente legato a un enzima per la misurazione della proteina D del surfattante (SP-D ELISA)
- biotinilare proteine per generare complessi preformati
- marcare e modificare anticorpi monoclonali anti-MFAP4 (microfibrillar-associated protein 4) (HG-HYB 7-18) per il legame a microsfere donatrici rivestite con streptavidina "alphaLISA"
Azioni biochim/fisiol
Esclusione di responsabilità
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3