203112
Biotin-NHS
Sinonimo/i:
Biotin-NHS, Biotin N-hydroxysuccinimide Ester
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥90% (NMR)
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated
Colore
white to off-white
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C14H19N3O5S/c18-10-5-6-11(19)17(10)22-12(20)4-2-1-3-9-13-8(7-23-9)15-14(21)16-13/h8-9,13H,1-7H2,(H2,15,16,21)
YMXHPSHLTSZXKH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3