Documenti fondamentali
G3664
Sigma-Aldrich
Glutatione reduttasi
ammonium sulfate suspension, 100-300 units/mg protein (biuret)
Sinonimo/i:
GR, NAD(P)H:glutatione ossidoreduttasi ossidata
About This Item
Numero CAS:
Classificazione EC (Enzyme Commission):
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.47
Stato
ammonium sulfate suspension
Livello qualitativo
Attività specifica
100-300 units/mg protein (biuret)
PM
118 kDa
N° accesso UniProt
Attività estranea
G-6-PDH, 6-PGDH, and NADPH oxidase ≤0.01%
lipoamide dehydrogenase ≤0.1%
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
bakers yeast ... GLR1(856014)
Descrizione generale
La glutatione reduttasi (GLR1) esiste nelle isoforme mitocondriale e citoplasmatica. Presenta un′omologia sequenziale e strutturale con la tioredossina reduttasi ed è un′ossidoreduttasi contenente flavina. Il suo sito attivo è composto da un disolfuro redox-attivo e richiede il NADPH per la sua attività catalitica. È un enzima ampiamente presente e si trova nelle piante, nei batteri, nel lievito, nei topi e nell′uomo.
Applicazioni
La glutatione reduttasi (GR) del lievito per panificazione (Saccharomyces cerevisiae) è stata utilizzata-
  • per quantificare il contenuto di glutatione nei tessuti miocardici utilizzando un saggio di riciclaggio enzimatico con glutatione reduttasi-5,5′-ditiobis (acido 2-nitrobenzoico)
  • per la quantificazione del glutatione ridotto (GSH) negli ovociti ottenuti da scrofe in prepubertà, utilizzando un saggio del microglutatione leggermente modificato
  • per la preparazione della misura totale di GSSG (glutatione disolfuro) + GSH, dove tutto il GSSG disponibile era stato ridotto in GSH, nel cristallino di ratto
  • per la quantificazione del glutatione ridotto (GSH) intracellulare negli ovociti ottenuti da ratti
La glutatione reduttasi (GR) del lievito per panificazione è stata utilizzata:
  • nel saggio del glutatione per determinare la concentrazione di glutatione.
  • come standard nella generazione della curva di calibrazione.
  • come antigene per misurare l′attività plasmatica del GR.
Azioni biochim/fisiol
Il glutatione (γ-glutamilcisteinilglicina) è un tripeptide tiolo molto diffuso che svolge un ruolo cruciale nel meccanismo di difesa della cellula contro lo stress ossidativo. La glutatione reduttasi (GLR1) è responsabile della riduzione del glutatione disolfuro (GSSG) in glutatione ridotto (GSH).
La glutatione reduttasi (IGR) è un flavoenzima cruciale nel sistema di difesa antiossidante. Il glutatione ridotto (GSH) viene utilizzato dalla glutatione perossidasi per detossificare il perossido di idrogeno e nel corso del processo viene convertito in glutatione ossidato (GSSG). Il GSSG viene successivamente riciclato in GSH dalla glutatione reduttasi (GR) mediante il NADPH che viene poi convertito in NADP+. Il GSH rigenerato è quindi disponibile per detossificare altro perossido di idrogeno. L′enzima utilizza il FAD come cofattore. Il GR e la glutatione perossidasi possono inibire la perossidazione dei lipidi funzionando come enzimi antiossidanti nello sperma. La glutatione reduttasi presenta uno schema strutturale comune ad altre proteine tra cui le aspartil proteasi, le citrato sintasi, gli EF hands, le emoglobine, le lipocaline e le α/β idrolasi. Il GR è stimolato dalla melatonina ed è stato riferito che viene inibito irreversibilmente da alcuni sistemi che generano radicali di ossigeno.
Definizione di unità
Un′unità riduce 1,0 μmole di glutatione ossidato in un minuto a pH 7,6 e 25 °C.
Stato fisico
Sospensione in 3,6 M (NH4)2SO4, pH 7,0, contenente 0,1 mM di ditiotreitolo
Nota sulla preparazione
Purificato mediante cromatografia per affinità
Inibitore
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Caryn E Outten et al.
The Journal of biological chemistry, 279(9), 7785-7791 (2003-12-16)
To combat oxidative damage, eukaryotic cells have evolved with numerous anti-oxidant factors that are often distributed between cytosolic and mitochondrial pools. Glutathione reductase, which regenerates the reduced form of glutathione, represents one such anti-oxidant factor, yet nothing is known regarding
Kristin K Brown et al.
Free radical biology & medicine, 45(4), 494-502 (2008-05-27)
Isothiocyanates are phytochemicals with anti-cancer properties that include the ability to trigger apoptosis. A substantial body of evidence suggests that reaction of the electrophilic isothiocyanate moiety with cysteine residues in cellular proteins and glutathione accounts for their biological activity. In
Tünde Pusztahelyi et al.
Journal of trace elements in medicine and biology : organ of the Society for Minerals and Trace Elements (GMS), 30, 96-101 (2014-12-20)
Selenium deficiency is a major health problem worldwide for about 1 billion people. Bacterial cells usually possess low tolerance to selenite stress and also low ability to reduce high concentrations of toxic selenite. Here, high tolerance to selenite and selenium
Yan-Guang Wu et al.
Cell research, 17(8), 722-731 (2007-08-08)
Selecting oocytes that are most likely to develop is crucial for in vitro fertilization and animal cloning. Brilliant cresyl blue (BCB) staining has been used for oocyte selection in large animals, but its wider utility needs further evaluation. Mouse oocytes
Jing Wang et al.
Acta ophthalmologica, 88(7), 779-785 (2010-01-28)
To investigate the evolution of cataract development and glutathione redox balance in the rat lens after in vivo close-to-threshold dose exposure to ultraviolet radiation (UVR) around 300 nm. Three groups of 10 Sprague-Dawley rats were unilaterally exposed to 8 kJ/m²
Articoli
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions