Merck
Tutte le immagini(9)
Key Documents
D8130
Sigma-Aldrich
5,5′-ditiobis(acido 2-nitrobenzoico)
≥98%, BioReagent, suitable for determination of sulfhydryl groups
Sinonimo/i:
3-carbossi-4-nitrofenil disolfuro, Acido 6,6′-dinitro-3,3′-ditiodibenzoico, Bis(3-carbossi-4-nitrofenil) disolfuro, DTNB, Reagente di Ellman
About This Item
Formula condensata:
[-SC6H3(NO2)CO2H]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
396.35
Beilstein:
1896821
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.26
Nome Commerciale
BioReagent
Livello qualitativo
Saggio
≥98%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
240-245 °C (dec.) (lit.)
Compatibilità
suitable for determination of sulfhydryl groups
Stringa SMILE
OC(=O)c1cc(SSc2ccc(c(c2)C(O)=O)[N+]([O-])=O)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H8N2O8S2/c17-13(18)9-5-7(1-3-11(9)15(21)22)25-26-8-2-4-12(16(23)24)10(6-8)14(19)20/h1-6H,(H,17,18)(H,19,20)
KIUMMUBSPKGMOY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Il 5,5′-ditiobis(2-acido nitrobenzoico) è detto anche DTNB o reagente di Ellman. È un reagente solubile in acqua che interagisce con i gruppi tiolici e può essere utilizzato comodamente a pH neutro. L′anione tiolato (RS-) reagisce con il reagente di Ellman (DTNB2-) per produrre l′anione 2-nitro-5-tiobenzoato (TNB2-) e un disolfuro misto (R-S-TNB-). Il TNB2- ha un elevato coefficiente di assorbimento molare e assorbe a 412 nm. Questo assorbimento è indipendente dal pH, a pH> 7,3.
Applicazioni
Il reagente di Ellman può essere utilizzato per il test dell′acetilcolinesterasi e per marcare specificamente i residui di cisteina. È un reagente sensibile per misurare il contenuto di sulfidrile libero in proteine, peptidi e tessuti.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Ellman's reagent: 5,5'-dithiobis(2-nitrobenzoic acid)--a reexamination.
P W Riddles et al.
Analytical biochemistry, 94(1), 75-81 (1979-04-01)
Christian K Riener et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 373(4-5), 266-276 (2002-07-12)
Since its introduction in 1959, Ellman's reagent (5,5'-dithio-bis(2-nitrobenzoic acid)) has been the favorite reagent for spectrophotometric measurement of protein sulfhydryls. Meanwhile however, evidence has accumulated that many protein sulfhydryls give an incomplete reaction with Ellman's reagent, even during prolonged assay
Reassessment of Ellman's reagent.
P W Riddles et al.
Methods in enzymology, 91, 49-60 (1983-01-01)
Baharan Emam et al.
Particle and fibre toxicology, 17(1), 8-8 (2020-01-31)
Epidemiological studies have reported associations between elevated air pollution and autism spectrum disorders (ASD). However, we hypothesized that exposure to air pollution that mimics real world scenarios, is a potential contributor to ASD. The exact etiology and molecular mechanisms underlying
Venkaiah Betapudi et al.
Science translational medicine, 12(527) (2020-01-24)
Chemical warfare nerve agents are organophosphorus chemical compounds that induce cholinergic crisis, leaving little or no time for medical intervention to prevent death. The current chemical treatment regimen may prevent death but does not prevent postexposure complications such as brain