D218200
5,5′-ditiobis(acido 2-nitrobenzoico)
ReagentPlus®, 99%
Sinonimo/i:
3-carbossi-4-nitrofenil disolfuro, Acido 6,6′-dinitro-3,3′-ditiodibenzoico, Bis(3-carbossi-4-nitrofenil) disolfuro, DTNB, Reagente di Ellman
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
99%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
240-245 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)c1cc(SSc2ccc(c(c2)C(O)=O)[N+]([O-])=O)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H8N2O8S2/c17-13(18)9-5-7(1-3-11(9)15(21)22)25-26-8-2-4-12(16(23)24)10(6-8)14(19)20/h1-6H,(H,17,18)(H,19,20)
KIUMMUBSPKGMOY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?