Documenti fondamentali
8.41870
Sigma-Aldrich
Acetylcholine iodide
for synthesis
Sinonimo/i:
Acetylcholine iodide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H16INO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
273.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
218-862-3
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Stato
solid
Punto di fusione
162-165 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[I-].[N+](CCOC(=O)C)(C)(C)C
InChI
1S/C7H16NO2.HI/c1-7(9)10-6-5-8(2,3)4;/h5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
SMBBQHHYSLHDHF-UHFFFAOYSA-M
Risultati analitici
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 159 °C
Melting range (upper value): ≤ 163 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3