Key Documents
H3911
SAFC
L-Istidina
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Acido (S)-2-ammino-3-(4-imidazolil)propionico, NSC 137773
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H9N3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
155.15
Beilstein:
84088
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
NACRES:
NA.26
Origine biologica
non-animal source
Livello qualitativo
Saggio
≥98.5%
Forma fisica
crystalline powder
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
endotoxin, heavy metals, trace metals, residual solvents, tested
Punto di fusione
282 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
H2O: 50 mg/mL
Compatibilità
suitable for manufacturing use
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Attività estranea
cytotoxicity, tested
Stringa SMILE
N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t5-/m0/s1
HNDVDQJCIGZPNO-YFKPBYRVSA-N
Informazioni sul gene
human ... CA1(759) , CA2(760)
Descrizione generale
Il nostro portfolio di prodotti di alta qualità SAFC® per il bioprocesso supera l′esame delle più severe procedure di controllo della qualità ed è integrato dalla documentazione e dalle competenze necessarie per assistere i nostri clienti a rispettare tutti i requisiti definiti dal programma M-Clarity.
Programma M-Clarity
Non solo la nostra offerta completa di prodotti chimici per i processi upstream mette a disposizione dei produttori del comparto biofarmaceutico le materie prima di alta qualità necessarie alla produzione di soluzioni terapeutiche consolidate o innovative, ma li assiste anche nel velocizzare il percorso fino al mercato e a superare gli ostacoli normativi. Possiamo assicurarvi la trasparenza di tutta la supply chain e un approvvigionamento sicuro in tutto il mondo, facilitando il processo di qualificazione dei vostri prodotti con servizi e assistenza normativa della massima qualità.
Per richiedere la documentazione relativa a questo prodotto, contattare il Servizio Clienti e selezionare ‘Documentazione del prodotto′. Per avere accesso alla documentazione sul prodotto, è necessario sottoscrivere un accordo di riservatezza e di non divulgazione.
Applicazioni
La L-istidina è un amminoacido essenziale. È usata come componente dei terreni di coltura per la produzione commerciale di proteine ricombinanti ad uso terapeutico e di anticorpi monoclonali.
Azioni biochim/fisiol
Precursore dell'istamina per azione dell'istidina decarbossilasi.
Note legali
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Applicazioni
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
L-metionina
SAFC
M8439
L-metionina
L-istidina EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP
SAFC
1.04354
L-istidina
L-arginina
SAFC
A4474
L-arginina
L-istidina United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1308550
L-istidina
L-istidina from non-animal source, meets EP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
Sigma-Aldrich
H5659
L-istidina
L-Isoleucine
SAFC
I5281
L-Isoleucine
L-Aspartic acid
SAFC
A5474
L-Aspartic acid
D-Histidine ≥98% (TLC)
Sigma-Aldrich
H3751
D-Histidine
Shweta Singh et al.
Microbial cell factories, 7, 28-28 (2008-10-14)
The large-scale production of G-protein coupled receptors (GPCRs) for functional and structural studies remains a challenge. Recent successes have been made in the expression of a range of GPCRs using Pichia pastoris as an expression host. P. pastoris has a
Urszula Kosinska Eriksson et al.
Science (New York, N.Y.), 340(6138), 1346-1349 (2013-06-15)
Aquaporins are membrane channels that facilitate the flow of water across biological membranes. Two conserved regions are central for selective function: the dual asparagine-proline-alanine (NPA) aquaporin signature motif and the aromatic and arginine selectivity filter (SF). Here, we present the
Camilla Hofström et al.
Journal of medicinal chemistry, 56(12), 4966-4974 (2013-05-23)
Engineered affibody molecules can be used for high contrast in vivo molecular imaging. Extending a recombinantly produced HER2 binding affibody molecule with a hexa-histidine tag allows for convenient purification by immobilized metal-ion affinity chromatography and labeling with [(99m)Tc(CO)3](+) but increases
Pawel Swietach et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(22), E2064-E2073 (2013-05-17)
Ca(2+) signaling regulates cell function. This is subject to modulation by H(+) ions that are universal end-products of metabolism. Due to slow diffusion and common buffers, changes in cytoplasmic [Ca(2+)] ([Ca(2+)]i) or [H(+)] ([H(+)]i) can become compartmentalized, leading potentially to
H M Golder et al.
Journal of dairy science, 97(8), 5131-5150 (2014-06-03)
Ruminal bacterial community composition (BCC) and its associations with ruminal fermentation measures were studied in dairy heifers challenged with combinations of grain, fructose, and histidine in a partial factorial study. Holstein-Friesian heifers (n=30) were randomly allocated to 5 triticale grain-based