H5659
L-istidina
98.5-101.0%, suitable for cell culture, BioXtra, non-animal source
Sinonimo/i:
Acido L-α-amino-β-(4-imidazolil)propionico
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
L-istidina, from non-animal source, meets EP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
Origine biologica
non-animal source
Livello qualitativo
agenzia
meets EP testing specifications
Nome Commerciale
BioXtra
Saggio
98.5-101.0%
Stato
crystalline powder
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
endotoxin, tested
Colore
white
Punto di fusione
254 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
H2O: 100 mg/mL
Stringa SMILE
O.Cl.N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2.ClH.H2O/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4;;/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11);1H;1H2/t5-;;/m0../s1
CMXXUDSWGMGYLZ-XRIGFGBMSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?