G8146
Disialoganglioside GD1b from bovine brain
~95%, lyophilized powder
Sinonimo/i:
Ganglioside GD1b, disialo
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
~95%
Livello qualitativo
Stato
lyophilized powder
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C80H144N4O37/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-19-21-23-25-27-29-31-33-54(96)83-36-49(44(91)32-30-28-26-24-22-20-17-15-13-11-9-7-5-2)111-74-65(104)63(102)67(52(40-88)114-74)116-76-66(105)72(68(53(41-89)115-76)117-73-57(84-43(3)90)71(61(100)51(39-87)112-73)118-75-64(103)62(101)60(99)50(38-86)113-75)121-80(78(108)109)35-46(93)56(82)70(120-80)59(98)48(95)42-110-79(77(106)107)34-45(92)55(81)69(119-79)58(97)47(94)37-85/h30,32,44-53,55-76,85-89,91-95,97-105H,4-29,31,33-42,81-82H2,1-3H3,(H,83,96)(H,84,90)(H,106,107)(H,108,109)/b32-30+/t44?,45-,46+,47?,48?,49?,50+,51+,52-,53+,55+,56-,57+,58?,59?,60-,61-,62-,63-,64+,65-,66+,67-,68-,69+,70-,71+,72+,73-,74-,75-,76-,79-,80-/m1/s1
AIUBMTQAHKTQMI-MPGPKOMUSA-N
Amino Acid Sequence
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?