860055P
Avanti
Ganglioside GD1a
Avanti Research™ - A Croda Brand 860055P, powder
Sinonimo/i:
Disialoganglioside-GD1a (porcine brain, diammonium salt)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (860055P-1MG)
pkg of 1 × 5 mg (860055P-5MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 860055P
Tipo di lipide
lipid extracts
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H]1[C@H](O)C(O)[C@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H]([C@H](O[C@@]3(C([O-])=O)O[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)CO)[C@@](NC(C)=O)([H])[C@@H](O)C3)[C@H]2O)O[C@@H]4O[C@@H]([C@@H]([C@H](O[C@@H]5O[C@H](CO)[C
InChI
1S/C86H152N4O39.2Na/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-51(100)50(90-60(105)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2)46-118-80-69(111)67(109)72(57(43-94)120-80)123-82-71(113)78(129-86(84(116)117)39-53(102)62(88-48(4)98)77(128-86)65(107)55(104)41-92)74(59(45-96)122-82)124-79-63(89-49(5)99)75(66(108)56(42-93)119-79)125-81-70(112)68(110)73(58(44-95)121-81)126-85(83(114)115)38-52(101)61(87-47(3)97)76(127-85)64(106)54(103)40-91;;/h34,36,50-59,61-82,91-96,100-104,106-113H,6-33,35,37-46H2,1-5H3,(H,87,97)(H,88,98)(H,89,99)(H,90,105)(H,114,115)(H,116,117);;/q;2*+1/p-2/b36-34+;;/t50-,51+,52?,53?,54-,55-,56?,57?,58?,59?,61+,62+,63?,64-,65-,66?,67?,68?,69?,70?,71?,72?,73?,74?,75?,76?,77?,78?,79?,80?,81?,82?,85?,86?;;/m0../s1
CWLDKTAXQZEVQN-CUEXFKMESA-L
Descrizione generale
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860055P-5MG)
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)