G0776
Disialoganglioside-GD2 from bovine brain
~95%, lyophilized powder, semisynthetic
Saggio
~95%
Stato
lyophilized powder
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C74H134N4O32/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-19-21-23-25-27-29-31-33-52(89)78-43(44(84)32-30-28-26-24-22-20-17-15-13-11-9-7-5-2)40-101-69-61(95)60(94)63(50(38-81)104-69)106-70-62(96)67(64(51(39-82)105-70)107-68-55(77-42(3)83)59(93)58(92)49(37-80)103-68)110-74(72(99)100)35-46(86)54(76)66(109-74)57(91)48(88)41-102-73(71(97)98)34-45(85)53(75)65(108-73)56(90)47(87)36-79/h30,32,43-51,53-70,79-82,84-88,90-96H,4-29,31,33-41,75-76H2,1-3H3,(H,77,83)(H,78,89)(H,97,98)(H,99,100)/b32-30+/t43?,44?,45-,46-,47?,48?,49-,50-,51-,53+,54+,55-,56?,57?,58+,59-,60-,61-,62-,63-,64+,65+,66+,67-,68+,69-,70+,73-,74+/m1/s1
FFILOTSTFMXQJC-QCFYAKGBSA-N
Amino Acid Sequence
Descrizione generale
Applicazioni
- in the ganglioside- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- in capture ELISA with anti-GD2 antibody (ch14.18)
- as a control to test its effect on reactivating autophagy in primary fibroblasts
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?