G8397
Monosialoganglioside GM2 from bovine brain
≥95% (TLC), lyophilized powder
Sinonimo/i:
Ganglioside GM2, monosialo
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Monosialoganglioside GM2 from bovine brain, ≥95% (TLC)
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (TLC)
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C68H123N3O26/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-20-22-24-26-28-30-32-34-51(81)71-44(45(78)33-31-29-27-25-23-21-18-16-14-12-10-8-6-2)40-90-65-58(86)57(85)60(49(38-74)93-65)95-66-59(87)63(61(50(39-75)94-66)96-64-53(70-43(4)77)56(84)55(83)48(37-73)92-64)91-41-68(67(88)89)35-46(79)52(69-42(3)76)62(97-68)54(82)47(80)36-72/h31,33,44-50,52-66,72-75,78-80,82-87H,5-30,32,34-41H2,1-4H3,(H,69,76)(H,70,77)(H,71,81)(H,88,89)/b33-31+/t44-,45+,46-,47+,48+,49+,50+,52+,53+,54+,55-,56+,57+,58+,59+,60+,61-,62+,63+,64-,65-,66-,68-/m1/s1
USMMPBVNWHAJBE-YMEOXFOQSA-N
Amino Acid Sequence
Descrizione generale
Applicazioni
- to study the effects of GM2 supplementation and depletion of all cellular ganglioside subspecies on neurite outgrowth and neuronal survival using canine dorsal root ganglia (DRG) neurons
- as a reference standard for high-performance thin-layer chromatography (HPTLC) and as antigens for enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) to analyze the ganglioside signatures of human prostate cancer (CaP) cells
- as a component of the reaction buffer to perform in vitro activity assay of GM1 synthase
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?