345724
Ganglioside GM1, Ammonium Salt, Bovine Brain
Monosialoganglioside extracted from bovine brain.
Sinonimo/i:
Ganglioside GM1, Ammonium Salt, Bovine Brain, Galβ1,3GalNAcβ1,4(Neu5Acα2,3)Galβ1,4Glcβ1,1 Ceramide, NH₄
Saggio
≥98% (TLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated
Colore
white
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
N([C@H]1[C@@H](O[C@@H]([C@@H]([C@@H]1O[C@@H]5O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]5O)O)O)CO)O)CO)O[C@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]2OCC(O)C(O)[C@@H]4O[C@](C[C@@H]([C@H]4NC(=O)C)O)(O)C(=O)O)O)O[C@@H]3[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]3O)O)OCC(NC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)C(O)\C=C\C
InChI
1S/C73H131N3O31/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-20-22-24-26-28-30-32-34-52(86)76-44(45(83)33-31-29-27-25-23-21-18-16-14-12-10-8-6-2)40-99-69-61(93)59(91)63(50(38-79)102-69)104-71-62(94)67(98-41-47(85)55(87)66-53(74-42(3)81)46(84)35-73(97,107-66)72(95)96)64(51(39-80)103-71)105-68-54(75-43(4)82)65(57(89)49(37-78)100-68)106-70-60(92)58(90)56(88)48(36-77)101-70/h31,33,44-51,53-71,77-80,83-85,87-94,97H,5-30,32,34-41H2,1-4H3,(H,74,81)(H,75,82)(H,76,86)(H,95,96)/b33-31+/t44?,45?,46-,47?,48+,49+,50+,51+,53+,54+,55?,56-,57-,58-,59+,60+,61+,62+,63+,64-,65+,66+,67+,68-,69+,70-,71-,73-/m0/s1
CNLVNZJJSHZYAS-ALSOZVJRSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Note: This product is not to be used for animal treatment, in vivo research or in any other contact procedure with livestock.
Azioni biochim/fisiol
Useful as an antigen and receptor for cholera toxin, as a growth inhibition marker in fibroblasts, and as a marker for lymphoid subpopulations.
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3