860053P
Avanti
Ganglioside-Total
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
Total Ganglioside Extract (Brain, Porcine-Ammonium Salt)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 10 mg (860053P-10mg)
pkg of 1 × 25 mg (860053P-25mg)
pkg of 1 × 50 mg (860053P-50mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Tipo di lipide
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H]([C@H](O[C@@]3(C([O-])=O)O[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)CO)[C@@](NC(C)=O)([H])[C@@H](O)C3)[C@H]2O)O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H]([C@H](O[C@@H]5O[C@H
Descrizione generale
Applicazioni
- as a standard to investigate the efficiency of ganglioside extraction in brain using electrospray ionization-mass spectrometry (ESI MS) analysis
- as a hemagglutinin (HA) binding receptor to assemble nanodisc with affinity to influenza virus (NDTG) and also to determine the effect of total ganglioside extract (TG) amount on total ganglioside
- in liposomes to measure ostreolysin A (OlyA) binding in order to deduce the effects of phosphatidylcholines (PCs) on sphingomyelin
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)