860056P
Avanti
Ganglioside GD1b
powder, Avanti Research™ - A Croda Brand (60056P)
Sinonimo/i:
Ganglioside GD1b (porcine brain, triammonium salt)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (860056P-1MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand (60056P)
Tipo di lipide
sphingolipids
lipid extracts
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H]([C@H](O[C@@]3(C([O-])=O)O[C@@H]([C@H](O)[C@H](O[C@@]4(C([O-])=O)O[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)CO)[C@H](NC(C)=O)[C@@H](O)C4)CO)[C@@](NC(C)=O)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)