G3767
Trisialoganglioside-GT1b from bovine brain
lyophilized powder, ≥96% (TLC)
Sinonimo/i:
Ganglioside GT1b
Saggio
≥96% (TLC)
Forma fisica
lyophilized powder
Solubilità
DMSO: soluble
ethanol: soluble
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C88H157N5O44/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-19-21-23-25-27-29-31-33-56(107)92-37-51(45(101)32-30-28-26-24-22-20-17-15-13-11-9-7-5-2)124-80-66(113)65(112)70(54(42-98)127-80)129-82-69(116)77(136-87(84(120)121)35-46(102)57(89)72(132-87)61(108)49(105)38-94)71(55(43-99)128-82)130-79-60(93-44(3)100)75(63(110)52(40-96)125-79)131-81-68(115)76(64(111)53(41-97)126-81)135-86(83(118)119)34-47(103)59(91)74(134-86)67(114)78(117)137-88(85(122)123)36-48(104)58(90)73(133-88)62(109)50(106)39-95/h30,32,45-55,57-82,94-99,101-106,108-117H,4-29,31,33-43,89-91H2,1-3H3,(H,92,107)(H,93,100)(H,118,119)(H,120,121)(H,122,123)/b32-30+/t45?,46-,47-,48-,49?,50?,51?,52-,53-,54+,55-,57+,58+,59+,60-,61?,62?,63+,64+,65+,66+,67?,68-,69-,70+,71+,72+,73+,74+,75-,76+,77-,78?,79+,80+,81+,82+,86+,87+,88+/m0/s1
NVNPEYQWKCQBBU-ADMXJUBYSA-N
Amino Acid Sequence
Descrizione generale
Applicazioni
- in high performance thin layer chromatography (HPTLC)
- in membrane GM1 assays
- as reference standards for TLC (thin layer chromatography) and as antigens for ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay)
Azioni biochim/fisiol
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3