Documenti fondamentali
T9375
Sigma-Aldrich
Thymidine 5′-diphosphate sodium salt
≥96% (HPLC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H16N2O11P2 · xNa+
Numero CAS:
Peso molecolare:
402.19 (free acid basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41106305
ID PubChem:
NACRES:
NA.51
Origine biologica
synthetic (organic)
Livello qualitativo
Saggio
≥96% (HPLC)
Stato
powder
Solubilità
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[Na+].CC1=CN([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](COP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O)O2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C10H16N2O11P2.3Na/c1-5-3-12(10(15)11-9(5)14)8-2-6(13)7(22-8)4-21-25(19,20)23-24(16,17)18;;;/h3,6-8,13H,2,4H2,1H3,(H,19,20)(H,11,14,15)(H2,16,17,18);;;/q;3*+1/p-3/t6-,7+,8+;;;/m0.../s1
HBYPEEZBYHQLDM-SPSULGLQSA-K
Categorie correlate
Applicazioni
Thymidine5′-diphosphate sodium salt has been used as a substrate to investigate the efficacy of an online methodology for direct monitoring of nucleoside monophosphate and nucleotide diphosphate phosphorylation.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 2
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)