345742
Ganglioside GD1b, Disialo, Human Brain
Gangliosides are highly purified sialic acid-containing glycolipids that are used as markers of various cell types and antigens.
Sinonimo/i:
Ganglioside GD1b, Disialo, Human Brain, II³(Neu5NAc)₂GgOse₄ Ceramide, Galβ1,3GalNAcβ1,4(Neu5Acα2,8)(Neu5Acα2,3)Galβ1-4Glcβ1,1ʹ Ceramide
Saggio
≥98% (TLC)
Stato
lyophilized solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Solubilità
chloroform/methanol (2:1): soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Used as markers of various cell types and antigens
Attenzione
Nota sulla preparazione
Ricostituzione
WGK 1