Documenti fondamentali
860064P
Avanti
NGcGM3
Avanti Research - A Croda Brand 860064P, powder
Sinonimo/i:
NGcGM3 Ganglioside (bovine)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C65H121N3O22
Numero CAS:
Peso molecolare:
1296.66
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
≥99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 100 μg (860064P-100UG)
pkg of 1 × 500 μg (860064P-500UG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 860064P
Tipo di lipide
lipid extracts
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H]([C@H](O[C@@]3(C([O-])=O)O[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)CO)[C@@](NC(CO)=O)([H])[C@@H](O)C3)[C@H]2O)O)[C@H]1CO.[NH4+]
Categorie correlate
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860064P-100UG)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860064P-500UG)
Altre note
Structure, molecular formula, and molecular weight are for a representative form of the material.
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)