860571P
Avanti
C24:1 Mono-Sulfo Galactosyl(β) Ceramide (d18:1/24:1)
Avanti Polar Lipids 860571P, powder
Sinonimo/i:
3-O-sulfo-D-galactosyl-β1-1′-N-nervonoyl-D-erythro-sphingosine (ammonium salt), (synthetic)
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (860571P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Polar Lipids 860571P
Tipo di lipide
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](OS([O-])(=O)=O)[C@H]([C@H]1CO)O.[NH4+]
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3