Documenti fondamentali
860871P
Avanti
C24:1 Mono-sulfo galactosyl (alpha) ceramide (d18:1/24:1)
Avanti Research - A Croda Brand 860871P, powder
Sinonimo/i:
3-O-Sulfo-D-galactosyl-α1,1′-N-Nervonoyl-D-erythro-sphingsoine (ammonium salt), (synthetic)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C48H94N2O11S
Numero CAS:
Peso molecolare:
907.33
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (860871P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 860871P
Tipo di lipide
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CO[C@@H](O1)[C@H](O)[C@@H](OS([O-])(=O)=O)[C@H]([C@H]1CO)O.[NH4+]
InChI
1S/C48H91NO11S.H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-26-28-30-32-34-36-38-44(52)49-41(42(51)37-35-33-31-29-27-25-16-14-12-10-8-6-4-2)40-58-48-46(54)47(60-61(55,56)57)45(53)43(39-50)59-48;/h17-18,35,37,41-43,45-48,50-51,53-54H,3-16,19-34,36,38-40
MQKRPROAXITSNY-BVRPAXLXSA-N
Descrizione generale
C24:1 Mono-sulfo galactosyl (a) ceramide (d18:1/24:1), also known as 3-O-Sulfo-D-galactosyl-a 1,1′-N-Nervonoyl-D-erythro-sphingsoine, is a synthetic sulfatide that belongs to the class of glycosphingolipids.
Azioni biochim/fisiol
Sulfatides play a crucial role in various cellular processes such as protein trafficking, signal transduction and neuronal cell differentiation. Accumulation of 3-O-Sulfogalactosylceramides (sulfatides), due to the deficiency of arylsulfatase A, leads to genetic disease metachromatic leukodystrophy.
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860871P-1mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Analysis of complex lipidomes
Uphoff A, et al.
Medical Applications of Mass Spectrometry (2008)