Documenti fondamentali
860854P
Avanti
C24:0 Galactosyl(β)ceramide(d18:1/24:0)
Avanti Research - A Croda Brand (860854P), powder
Sinonimo/i:
D-galactosyl-β-1,1’-N-lignoceroyl-D-erythro-sphingosine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C48H93NO8
Numero CAS:
Peso molecolare:
812.25
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.25
Saggio
99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 5 mg (860854P-5MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand (860854P)
Tipo di lipide
deuterated lipids
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]1CO)O
InChI
1S/C48H93NO8/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-26-28-30-32-34-36-38-44(52)49-41(40-56-48-47(55)46(54)45(53)43(39-50)57-48)42(51)37-35-33-31-29-27-25-16-14-12-10-8-6-4-2/h35,37,41-43,45-48,50-51,53-55H,3-34,36,38-40H2,1-2H3,(H,49,52)/b37-35+/t41-
POQRWMRXUOPCLD-HIIAJUEOSA-N
Descrizione generale
β-Galactosyl ceramide (β-GalCer) is a simple glycosphingolipid. It is made up of lipophilic sphingosine & hydrophilic galactose attached to sphingosine via ether linkage. Β-GalCer is present in the myelin sheath of the central and peripheral nervous system. It has five analogs including 6a-6e.
Azioni biochim/fisiol
β-Galactosyl ceramide (β-GalCer) regulates the activity of β-glucocerebrosidase. It also plays a role as cell surface receptors for bacterial and viral toxins.
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)