860431P
Avanti
C16 Galactosyl(α) Ceramide (d18:1/16:0)
D-galactosyl-α-1,1′ N-palmitoyl- D-erythro-sphingosine, powder
Sinonimo/i:
C16 α-D-galactosyl ceramide; N-(hexadecanoyl)-1-α-galactosyl-sphing-4-enine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 5 mg (860431P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 860431P
Tipo di lipide
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@]([C@@]([H])(/C=C/CCCCCCCCCCCCC)O)(NC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]1CO)O
Applicazioni
Confezionamento
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)