800816P
Avanti
16:0 DG
1,2-dipalmitoyl-sn-glycerol, powder
Sinonimo/i:
1,2-dihexadecanoyl-sn-glycerol; DG(16:0/16:0/0:0)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 10 mg (800816P-10mg)
pkg of 1 × 200 mg (800816P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (800816P-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 800816P
Tipo di lipide
neutral lipids
neutral glycerides
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O(C(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)CO)C(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C35H68O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-34(37)39-32-33(31-36)40-35(38)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h33,36H,3-32H2,1-2H3
JEJLGIQLPYYGEE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Diacylglycerol mimicks the effects of the tumor-promoting compounds phorbol esters.
Applicazioni
- to spike brain samples for mass spectrometric analysis
- as a diacyl-glycerol source in diacylglycerol O-acyltransferase 1 (DGAT1) enzyme assay in human leukemic K562 cells
- in Golgi-like liposomes reconstitution
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Dry samples of diacylglycerol in chloroform, using a stream of nitrogen. Dissolve the residue in an appropriate volume of ethanol or DMSO, then dilute to the desired aqueous medium.
Most biological responses saturate at 20 to 250 μM sn-1,2-dioctanoylglycerol. Only sn-1,2 isomers appear to be active.
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)