800814P
Avanti
14:0 DG
1,2-dimyristoyl-sn-glycerol, powder
Sinonimo/i:
1,2-ditetradecanoyl-sn-glycerol; DG(14:0/14:0/0:0)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 10 mg (800814P-10mg)
pkg of 1 × 25 mg (800814P-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 800814P
Tipo di lipide
neutral glycerides
neutral lipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O([C@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCC)CO)C(=O)CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C31H60O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-30(33)35-28-29(27-32)36-31(34)26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h29,32H,3-28H2,1-2H3/t29-/m0/s1
JFBCSFJKETUREV-LJAQVGFWSA-N
Descrizione generale
Diacylglycerol mimicks the effects of the tumor-promoting compounds phorbol esters.
Applicazioni
- in the reconstitution of dry lipids for thin layer chromatography
- in lipid nanoparticles for RNA delivery studies
- as a standard in gas chromatography–mass spectrometry (GC-MS) analysis for the quantification of lipid A diacylglycerols
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Dry samples of diacylglycerol in chloroform, using a stream of nitrogen. Dissolve the residue in an appropriate volume of ethanol or DMSO, then dilute to the desired aqueous medium.
Most biological responses saturate at 20 to 250 μM sn-1,2-dioctanoylglycerol. Only sn-1,2 isomers appear to be active.
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)