860549P
Avanti
C24:1 Glucosyl(β) Ceramide (d18:1/24:1(15Z))
Avanti Research™ - A Croda Brand 860549P, powder
Sinonimo/i:
D-glucosyl-β-1,1′-N-nervonoyl-D-erythro-sphingosine
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 5 mg (860549P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 860549P
Tipo di lipide
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]1CO)O
InChI
1S/C48H91NO8/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-26-28-30-32-34-36-38-44(52)49-41(40-56-48-47(55)46(54)45(53)43(39-50)57-48)42(51)37-35-33-31-29-27-25-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18,35,37,41-43,45-48,50-51,53-55H,3-16,19-34,36,38-40H2,1-2H3,(H,49,52)/
WBOZIXHPUPAOIA-JZZPSRGZSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- as a standard hexosylceramide for hydrophilic interaction chromatography-based liquid chromatography mass spectroscopy
- to test its nuclear factor of activated T-cells (NFAT) activation
- in human natural killer T (NKT) cell potency assays
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)