860518P
Avanti
C18 Ceramide (d18:1/18:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
N-stearoyl-D-erythro-sphingosine
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 10 mg (860518P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (860518P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Tipo di lipide
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C36H71NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-36(40)37-34(33-38)35(39)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h29,31,34-35,38-39H,3-28,30,32-33H2,1-2H3,(H,37,40)/b31-29+/t34-,35+/m0/s1
VODZWWMEJITOND-NXCSZAMKSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- to induce apoptosis in Manduca embryonic cell line (MRRL-CH1)
- as a standard to quantify ceramide from liver tissue using liquid chromatography-mass spectrometry
- to inhibit ceramidase in human embryonic kidney cells (HEK29) with β-glucocerebrosidase (GCase) mutation
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)