860597P
Avanti
C24:1 Lactosyl(β) Ceramide (d18:1/24:1)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860597P, powder
Sinonimo/i:
D-lactosyl-β1-1′-N-nervonoyl-D-erythro-sphingosine
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 5 mg (860597P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 860597P
Tipo di lipide
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]1CO)O[C@H](O2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]2CO)O
InChI
1S/C54H101NO13/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-26-28-30-32-34-36-38-46(59)55-42(43(58)37-35-33-31-29-27-25-16-14-12-10-8-6-4-2)41-65-53-51(64)49(62)52(45(40-57)67-53)68-54-50(63)48(61)47(60)44(39-56)66-54/h17-18,35,37,42-45,47-54,56-58,60-64H,
MKOKWBRPIBQYJJ-WZBOJYASSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)