860577P
Avanti
C24 Lactosyl(β) Ceramide (d18:1/24:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860577P, powder
Sinonimo/i:
D-lactosyl-β-1,1′ N-lignoceroyl-D-erythro-sphingosine
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 5 mg (860577P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 860577P
Tipo di lipide
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]1CO)O[C@H](O2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]2CO)O
InChI
KDEYEEYMIPNKIJ-OGIIFMLESA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)