330841W
Avanti
MSI SPLASH™
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
MSI SPLASH™ LIPIDOMIX for Mass Spec Imaging
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
(MS)
Forma fisica
methanol solution
Confezionamento
pkg of 1x1 ea (330841W-1EA)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
applicazioni
lipidomics
Tipo di lipide
formulation
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Note legali
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
- 791642C15:0-18:1-d7-PA, Avanti Research™ - A Croda Brand 110 μg/mLSDS
- 791638C15:0-18:1-d7-PE, Avanti Research™ - A Croda Brand 100 μg/mLSDS
- 791640C15:0-18:1-d7-PG, Avanti Research™ - A Croda Brand 791640C 49 μg/mLSDS
- 791641C15:0-18:1-d7-PI, Avanti Research™ - A Croda Brand 23 μg/mLSDS
- 858152L17:0-16:1 PS-d5, Avanti Research™ - A Croda Brand 105 μg/mLSDS
- 856710L17:0 Lyso PE-d5, Avanti Research™ - A Croda Brand 3 μg/mLSDS
- 860573PC12 Mono-Sulfo Galactosyl(β) Ceramide (d18:1/12:0), Avanti Research™ - A Croda Brand 860573P, powder 19 μg/mLSDS
- 330727PC15 Lactosyl(β) Ceramide-d7 (d18:1-D7/15:0), Avanti Research™ - A Croda Brand 13 μg/mLSDS
- 860677PC18 Ceramide-d7 (d18:1-d7/18:0), Avanti Research™ - A Croda Brand 860677P, powder 11 μg/mLSDS
- 860569PC17 Glucosyl(β) Ceramide (d18:1/17:0), Avanti Research™ - A Croda Brand 860569P, powder 133 μg/mLSDS
- 860740L18:1 SM (d18:1/18:1)-d9, Avanti Research™ - A Croda Brand 860740L-1MG
860746L-1MG 31 μg/mLSDS - 855679L17:0 Lyso PC-d5, Avanti Research™ - A Croda Brand 3 μg/mLSDS
- 791637C15:0-18:1-d7-PC, Avanti Research™ - A Croda Brand 161 μg/mLSDS
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C