791640C
Avanti
15:0-18:1-d7-PG
Avanti Research™ - A Croda Brand 791640C
Sinonimo/i:
1-pentadecanoyl-2-oleoyl(d7)-sn-glycero-3-[phospho-rac-(1′-glycerol)] (sodium salt)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (791640C-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 791640C
Concentrazione
1 mg/mL (791640C-1mg)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
- as a component of extraction solvent for lipid isolation from biological samples
- as an internal standard to spike cell lysate and to quantify lipid species using fourier transform mass spectrometry (FTMS) analysis
- as an isotopically labeled lipid internal standard for correction of lipids detected in lipid droplets using shotgun mass spectrometry analysis
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
791640C-1MG | 4061837665899 |